Isochinolin-1-ylmethanol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(Hydroxymethyl)isoquinoline
CC05109.250
CC05109.1
MAYBCC05109.250EA
0
EUR
MAYBCC05109.250
MAYBCC05109.1
Isochinolin-1-ylmethanol
Isochinolin-1-ylmethanol
Formel:
C₁₀H₉NO |
MDL:
MFCD03086097 CAS-Nummer: 27311-63-3 |