1-Methyl-3-isochinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Methylisoquinolin-3-ol
HC-6874-1G
HC-6874-5G
COBBHC-6874-1GEA
266
EUR
COBBHC-6874-1G
COBBHC-6874-5G
1-Methyl-3-isochinolinol
1-Methyl-3-isochinolinol
Formel:
C₁₀H₉NO |
MDL:
MFCD11053887 CAS-Nummer: 16535-89-0 |