6-Methyl-3-isochinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Methyl-3-hydroxyisoquinoline
HC-6668-1G HC-6668-5G
COBBHC-6668-1GEA 204 EUR
COBBHC-6668-1G COBBHC-6668-5G
6-Methyl-3-isochinolinol
6-Methyl-3-isochinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
MDL: MFCD12546459
CAS-Nummer: 51463-11-7