5-Brom-2-methylbenzimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Bromo-2-methyl-1H-benzimidazole, 5-Bromo-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
HI-1581-5G HI-1581-1G
COBBHI-1581-5GEA 116 EUR
COBBHI-1581-5G COBBHI-1581-1G
5-Brom-2-methylbenzimidazol
5-Bromo-2-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Molecular Weight: 211,0600 g/mol
MDL: MFCD00457521
CAS-Nummer: 1964-77-8