5-Cyan-1-methylbenzimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0211-5G
IN-0211-1G
COBBIN-0211-5GEA
884
EUR
COBBIN-0211-5G
COBBIN-0211-1G
5-Cyan-1-methylbenzimidazol
5-Cyano-1-methylbenzimidazole
Formel:
C₉H₇N₃ |
MDL:
MFCD09027482 CAS-Nummer: 53484-13-2 |