6-Cyan-1-ethylbenzimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1597-1G HI-1597-5G
COBBHI-1597-1GEA 149 EUR
COBBHI-1597-1G COBBHI-1597-5G
6-Cyan-1-ethylbenzimidazol
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole
Formel: C₁₀H₉N₃
MDL: MFCD13195705
CAS-Nummer: 1215205-91-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable