6,7-Dichlorchinoxalin-2,3-dion
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione, 6,7-Dichloro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
HC-6206-25G
HC-6206-5G
HC-6206-1G
COBBHC-6206-25GEA
889
EUR
COBBHC-6206-25G
COBBHC-6206-5G
COBBHC-6206-1G
6,7-Dichlorchinoxalin-2,3-dion
6,7-Dichlorchinoxalin-2,3-dion
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 231,0356 g/mol |
MDL:
MFCD00078575 CAS-Nummer: 25983-13-5 |