Methylchinoxalin-6-carboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
RDP00059DA
RDP00059EA
MAYBRDP00059DAEA
0
EUR
MAYBRDP00059DA
MAYBRDP00059EA
Methylchinoxalin-6-carboxylat
Methylchinoxalin-6-carboxylat
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD00102618 CAS-Nummer: 23088-23-5 |