6-Chinoxalincarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
CC11701DA CC11701EA
MAYBCC11701DAEA 0 EUR
MAYBCC11701DA MAYBCC11701EA
6-Chinoxalincarbonsäure
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
MDL: MFCD01365834
CAS-Nummer: 6925-00-4