6-Chinoxalincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Quinoxaline-6-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
703834-1G
703834-5G
SIAL703834-1GEA
33.3
EUR
SIAL703834-1G
SIAL703834-5G
6-Chinoxalincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Molecular Weight: 174,16 g/mol |
MDL:
MFCD01365834 CAS-Nummer: 6925-00-4 |