5,7-Difluorchinoxalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3265-5G
HC-3265-1G
COBBHC-3265-5GEA
303
EUR
COBBHC-3265-5G
COBBHC-3265-1G
5,7-Difluorchinoxalin
5,7-Difluoroquinoxaline
Formel:
C₈H₄F₂N₂ |
MDL:
MFCD15143566 CAS-Nummer: 1215205-81-4 |