6-(Trifluormethoxy)chinoxalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1304-5G PY-1304-1G
COBBPY-1304-5GEA 0 EUR
COBBPY-1304-5G COBBPY-1304-1G
6-(Trifluormethoxy)chinoxalin
6-(Trifluoromethoxy)quinoxaline
Formel: C₉H₅F₃N₂O
MDL: MFCD13180522
CAS-Nummer: 1215205-43-8