6-(Trifluormethoxy)chinoxalin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3081-5G
HC-3081-1G
COBBHC-3081-5GEA
303
EUR
COBBHC-3081-5G
COBBHC-3081-1G
6-(Trifluormethoxy)chinoxalin Hydrochlorid
6-(Trifluormethoxy)chinoxalin Hydrochlorid
Formel:
C₉H₆ClF₃N₂O |
MDL:
MFCD13195695 CAS-Nummer: 1215206-23-7 |