Chinoxalin-6-amin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
6-Aminoquinoxaline
5R-0605.500
5R-0605.1
5R-0605.5
5R-0605.10
BIOT5R-0605.500EA
0
EUR
BIOT5R-0605.500
BIOT5R-0605.1
BIOT5R-0605.5
BIOT5R-0605.10
Chinoxalin-6-amin
Chinoxalin-6-amin
Formel:
C₈H₇N₃ Molecular Weight: 145.1600 g/mol |
MDL:
MFCD00462821 CAS-Nummer: 6298-37-9 |