Chinoxalin-6-amin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
6-Aminoquinoxaline
CC11714.250
38894
MAYBCC11714.250EA
0
EUR
MAYBCC11714.250
MAYB38894
Chinoxalin-6-amin ≥97%
Chinoxalin-6-amin
Formel:
C₈H₇N₃ Molecular Weight: 145,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00462821 CAS-Nummer: 6298-37-9 |