Chinoxalin-2,3-dion ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,3-Dihydroxyquinoxaline, Quinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
L07581.14
L07581.22
L07581.14EA
36.8
EUR
L07581.14
L07581.22
Chinoxalin-2,3-dion ≥98%
Chinoxalin-2,3-dion
Purity: 98%
CAS No.: 15804-19-0
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point:
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006723 CAS-Nummer: 15804-19-0 EINECS: 239-901-0 |