2-Chlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50549.03EA
116
EUR
H50549.03
H50549.06
2-Chlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin 96%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formel:
C₉H₄ClF₃N₂ Molecular Weight: 232,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243891 CAS-Nummer: 254732-51-9 |