6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin-2-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one, 6,7-Dichloro-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
PY-7164-5G PY-7164-1G
COBBPY-7164-5GEA 1180 EUR
COBBPY-7164-5G COBBPY-7164-1G
6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin-2-on
6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin-2-on
Formel: C₉H₃Cl₂F₃N₂O
Molecular Weight: 283,300 g/mol
MDL: MFCD09801051
CAS-Nummer: 477857-25-3