2,3-Dimethyl-6-nitrochinoxalin
Lieferant: BIONET RESEARCH
1R-0607.500
1R-0607.1
1R-0607.5
1R-0607.10
BIOT1R-0607.500EA
0
EUR
BIOT1R-0607.500
BIOT1R-0607.1
BIOT1R-0607.5
BIOT1R-0607.10
2,3-Dimethyl-6-nitrochinoxalin
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Formel:
C₁₀H₉N₃O₂ |
MDL:
MFCD00205436 CAS-Nummer: 2942-03-2 EINECS: 219-162-0 |