6-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-6-carboxylate
PN-5577-1G
PN-5577-250M
COBBPN-5577-1GEA
747
EUR
COBBPN-5577-1G
COBBPN-5577-250M
6-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäurepinakolester
6-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₀BNO₄ Molecular Weight: 301,1453 g/mol |
MDL:
MFCD11858368 CAS-Nummer: 1256359-21-3 |