7-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-7-carboxylate
PN-5417-1G
PN-5417-250M
COBBPN-5417-1GEA
585
EUR
COBBPN-5417-1G
COBBPN-5417-250M
7-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäurepinakolester
7-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₀BNO₄ Molecular Weight: 301,15 g/mol |
MDL:
MFCD11504970 CAS-Nummer: 1150271-42-3 |