1-Boc-5-methoxy-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: tert-Butyl 5-methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
PN-6301-1G PN-6301-250M
COBBPN-6301-1GEA 742 EUR
COBBPN-6301-1G COBBPN-6301-250M
1-Boc-5-methoxy-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-5-methoxy-3-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₂₀H₂₈BNO₅
Molecular Weight: 373.2510 g/mol
MDL: MFCD16295115
CAS-Nummer: 1256359-99-5