1-Boc-6-methoxy-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: tert-Butyl 6-methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
PN-6302-1G PN-6302-250M
COBBPN-6302-1GEA 742 EUR
COBBPN-6302-1G COBBPN-6302-250M
1-Boc-6-methoxy-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-6-methoxy-3-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₂₀H₂₈BNO₅
Molecular Weight: 373.2510 g/mol
MDL: MFCD14155740
CAS-Nummer: 1256360-00-5