1-Boc-7-(methoxycarbonyl)-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-tert-Butyl 7-methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1,7-dicarboxylate
PN-6314-1G
PN-6314-250M
COBBPN-6314-1GEA
1110
EUR
COBBPN-6314-1G
COBBPN-6314-250M
1-Boc-7-(methoxycarbonyl)-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-7-(methoxycarbonyl)-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₁H₂₈BNO₆ Molecular Weight: 401,2600 g/mol |
MDL:
MFCD16295116 CAS-Nummer: 1256360-02-7 |