4-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Methoxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
FM-2508-1G
FM-2508-250M
COBBFM-2508-1GEA
612
EUR
COBBFM-2508-1G
COBBFM-2508-250M
4-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
4-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₃ Molecular Weight: 273.1352 g/mol |
MDL:
MFCD11858387 CAS-Nummer: 1072811-21-2 |