6-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Methoxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
PN-6266-1G
PN-6266-250M
COBBPN-6266-1GEA
1110
EUR
COBBPN-6266-1G
COBBPN-6266-250M
6-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
6-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₃ Molecular Weight: 273,1400 g/mol |
MDL:
MFCD16295111 CAS-Nummer: 1256359-95-1 |