1-Boc-6-brom-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 6-bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
PN-6223-1G
PN-6223-250M
COBBPN-6223-1GEA
1430
EUR
COBBPN-6223-1G
COBBPN-6223-250M
1-Boc-6-brom-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-6-brom-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₂₅BBrNO₄ Molecular Weight: 422.1200 g/mol |
MDL:
MFCD15143608 CAS-Nummer: 1218790-27-2 |