1-Boc-5-chlor-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 5-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
PN-6252-1G
PN-6252-250M
COBBPN-6252-1GEA
679
EUR
COBBPN-6252-1G
COBBPN-6252-250M
1-Boc-5-chlor-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-5-chlor-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₂₅BClNO₄ Molecular Weight: 377.6701 g/mol |
MDL:
MFCD15143612 CAS-Nummer: 1218790-30-7 |