1-Boc-6-chlor-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: tert-Butyl 6-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
PN-6217-1G PN-6217-250M
COBBPN-6217-1GEA 742 EUR
COBBPN-6217-1G COBBPN-6217-250M
1-Boc-6-chlor-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-6-chlor-3-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₉H₂₅BClNO₄
Molecular Weight: 377.6701 g/mol
MDL: MFCD15143606
CAS-Nummer: 1218790-24-9