1-Boc-7-methyl-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-6319-1G
PN-6319-250M
COBBPN-6319-1GEA
1110
EUR
COBBPN-6319-1G
COBBPN-6319-250M
1-Boc-7-methyl-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-7-methyl-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₀H₂₈BNO₄ |
MDL:
MFCD16295117 CAS-Nummer: 1256360-03-8 |