6-Chlor-1-methyl-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Chloro-1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
PN-5107-1G
PN-5107-5G
COBBPN-5107-1GEA
623
EUR
COBBPN-5107-1G
COBBPN-5107-5G
6-Chlor-1-methyl-2-indolboronsäurepinakolester
6-Chlor-1-methyl-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₁₉BClNO₂ Molecular Weight: 291,58 g/mol |
MDL:
MFCD11504964 CAS-Nummer: 1073353-82-8 |