Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
H26079.14 H26079.06
H26079.14EA 702 EUR
H26079.14 H26079.06
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat 98%
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Purity: 98% CAS No.: 23286-70-6 Molecular Formula: C7H11N3O2 Formula Weight: 169.18 Melting Point: 108° MDL No.: MFCD01210846
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Molecular Weight: 169,18 g/mol
Schmelzpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01210846
CAS-Nummer: 23286-70-6