5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
12F-330S.500 12F-330S.1 12F-330S.5 12F-330S.10
BIOT12F-330S.500EA 0 EUR
BIOT12F-330S.500 BIOT12F-330S.1 BIOT12F-330S.5 BIOT12F-330S.10
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
MDL: MFCD00232043
CAS-Nummer: 27006-82-2