5-Chlor-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
017437-5G 017437-10G 017437-25G 017437-1G
FLUO017437-5GEA 276 EUR
FLUO017437-5G FLUO017437-10G FLUO017437-25G FLUO017437-1G
5-Chlor-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazol
5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₅H₆ClN₃O₂
MDL: MFCD00052534
CAS-Nummer: 13551-73-0