5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
CD10444.250
CD10444.1
MAYBCD10444.250EA
0
EUR
MAYBCD10444.250
MAYBCD10444.1
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonsäure
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
Formel:
C₅H₇ClN₂O₃S |
CAS-Nummer:
499785-48-7 |