5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3316-5G HC-3316-1G
COBBHC-3316-5GEA 595 EUR
COBBHC-3316-5G COBBHC-3316-1G
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol Hydrochlorid
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
MDL: MFCD16295092
CAS-Nummer: 1226808-56-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable