4-Brom-1-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1704-5G HI-1704-1G
COBBHI-1704-5GEA 285 EUR
COBBHI-1704-5G COBBHI-1704-1G
4-Brom-1-phenyl-1H-pyrazol
4-Bromo-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223,0693 g/mol
MDL: MFCD00234505
CAS-Nummer: 15115-52-3