4-Brom-1-(2-chlorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1355-5G
HI-1355-1G
HI-1355-25G
COBBHI-1355-5GEA
451
EUR
COBBHI-1355-5G
COBBHI-1355-1G
COBBHI-1355-25G
4-Brom-1-(2-chlorphenyl)-1H-pyrazol
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆BrClN₂ |
MDL:
MFCD09878407 CAS-Nummer: 957063-04-6 |