4-Brom-1-(2-fluorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1337-1G HI-1337-5G
COBBHI-1337-1GEA 303 EUR
COBBHI-1337-1G COBBHI-1337-5G
4-Brom-1-(2-fluorphenyl)-1H-pyrazol
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₆BrFN₂
MDL: MFCD09878403
CAS-Nummer: 957062-81-6