4-Brom-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1332-1G
HI-1332-25G
HI-1332-5G
COBBHI-1332-1GEA
149
EUR
COBBHI-1332-1G
COBBHI-1332-25G
COBBHI-1332-5G
4-Brom-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆BrFN₂ Molecular Weight: 241,0600 g/mol |
MDL:
MFCD09801028 CAS-Nummer: 957062-56-5 |