3-(3-Chlorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6892-1G HC-6892-5G
COBBHC-6892-1GEA 303 EUR
COBBHC-6892-1G COBBHC-6892-5G
3-(3-Chlorphenyl)-1H-pyrazol
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇ClN₂
MDL: MFCD09860599
CAS-Nummer: 59843-69-5