Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2532-1G HC-2532-250M
COBBHC-2532-1GEA 864 EUR
COBBHC-2532-1G COBBHC-2532-250M
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel: C₁₄H₁₄N₄O₂
MDL: MFCD09835733
CAS-Nummer: 1150164-68-3