3,6-Dimethoxy-4-pyridazinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3,6-Dimethoxylpyridazine-4-boronic acid
BB-9008-1G
BB-9008-5G
COBBBB-9008-1GEA
149
EUR
COBBBB-9008-1G
COBBBB-9008-5G
3,6-Dimethoxy-4-pyridazinboronsäure
3,6-Dimethoxypyridazine-4-boronic acid
Formel:
C₆H₉BN₂O₄ |
MDL:
MFCD10700157 CAS-Nummer: 1015480-87-1 |