3-Amino-4-brom-6-chlorpyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Bromo-6-chloro-pyridazin-3-amine
HC-6742-5G HC-6742-1G
COBBHC-6742-5GEA 181 EUR
COBBHC-6742-5G COBBHC-6742-1G
3-Amino-4-brom-6-chlorpyridazin
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine
Formel: C₄H₃BrClN₃
Molecular Weight: 208,4437 g/mol
MDL: MFCD11520891
CAS-Nummer: 446273-59-2