4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dibromopyridazin-3(2H)-one
A15994.06
A15994.14
A15994.06EA
91.2
EUR
A15994.06
A15994.14
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon ≥98%
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon
Purity: 98%
CAS No.: 5788-58-9
Molecular Formula: C4H2Br2N2O
Formula Weight: 253.89
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 121469
Formel:
C₄H₂Br₂N₂O Molecular Weight: 253.89 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 220 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023641 CAS-Nummer: 5788-58-9 |