3-(Butylamino)-6-chlorpyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6142-5G HC-6142-1G
COBBHC-6142-5GEA 375 EUR
COBBHC-6142-5G COBBHC-6142-1G
3-(Butylamino)-6-chlorpyridazin
3-(Butylamino)-6-chloropyridazine
Formel: C₈H₁₂ClN₃
MDL: MFCD09800957
CAS-Nummer: 1009-84-3