3-Chlor-6-(pentylamino)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6138-5G
HC-6138-1G
COBBHC-6138-5GEA
303
EUR
COBBHC-6138-5G
COBBHC-6138-1G
3-Chlor-6-(pentylamino)pyridazin
3-Chloro-6-(pentylamino)pyridazine
Formel:
C₉H₁₄ClN₃ |
MDL:
MFCD09800954 CAS-Nummer: 941294-42-4 |