3-Chlor-6-(propylamino)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Chloro-N-propylpyridazin-3-amine
HC-6091-5G HC-6091-1G
COBBHC-6091-5GEA 375 EUR
COBBHC-6091-5G COBBHC-6091-1G
3-Chlor-6-(propylamino)pyridazin
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Formel: C₇H₁₀ClN₃
Molecular Weight: 171,6274 g/mol
MDL: MFCD09800940
CAS-Nummer: 951885-19-1