3-Chlor-6-(cyclohexylamino)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6188-5G
HC-6188-1G
COBBHC-6188-5GEA
595
EUR
COBBHC-6188-5G
COBBHC-6188-1G
3-Chlor-6-(cyclohexylamino)pyridazin
3-Chloro-6-(cyclohexylamino)pyridazine
Formel:
C₁₀H₁₄ClN₃ |
MDL:
MFCD00968568 CAS-Nummer: 1014-77-3 |