3-Chlor-6-(cyclopropylamino)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Chloro-N-cyclopropylpyridazin-3-amine
HC-6145-5G
HC-6145-1G
COBBHC-6145-5GEA
399
EUR
COBBHC-6145-5G
COBBHC-6145-1G
3-Chlor-6-(cyclopropylamino)pyridazin
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine
Formel:
C₇H₈ClN₃ Molecular Weight: 169.6100 g/mol |
MDL:
MFCD09800959 CAS-Nummer: 941294-45-7 |